Få mere at vide
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Kapillærrør af borosilikatglas
Artikelnummer. p-8007276
Kapacitet (metrisk):
0,5μ L
1μ L
25μ L
50μ L
Længde (metrisk):
32 mm
65 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13065803
Brand: Kimble Chase™ 7645000000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kimble Chase Drummond Microcaps Borosilikatglas Kapillærrør, Kapacitet: 0,5 uL, Længde: 32 mm, Antal: 100/Pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,5μ L
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100/Pk.
Type Kapillærrør
Længde (metrisk) 32 mm