Få mere at vide
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Kapillærrør af borosilikatglas
Artikelnummer. 13065803 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5μ L
1μ L
25μ L
50μ L
Længde (metrisk):
32 mm
65 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13065803 0,5μ L 32 mm Pakke med 100
12389389 1μ L - Pakke med 100
13035813 25μ L 65 mm Pakke med 100
13045813 50μ L 100 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13065803 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 7645000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00 DKK
    489.71 DKK / Pakke med 100
    Spare 110.29 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Kimble Chase Drummond Microcaps Borosilikatglas Kapillærrør, Kapacitet: 0,5 uL, Længde: 32 mm, Antal: 100/Pk.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,5μ L
Materiale Borosilikatglas
Mængde 100/Pk.
Type Kapillærrør
Længde (metrisk) 32 mm