Få mere at vide
asecos™ Trommestativ med sump pallestål
Artikelnummer. 17866366 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
66 kg
73 kg
118 kg
139 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
17866366 118 kg
17856416 66 kg
17836406 73 kg
17806426 139 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17866366 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 13089
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tromlestativet med sump pallestål giver sikker opbevaring og påfyldning af stoffer, der er farlige for vand af alle fareklasser.
  • Til opbevaring af olie, maling og lak.
  • Sikker dispensering på grund af udhængende opsamlingsbeholder.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 54,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 205 L
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 52,36 tommer.
Længde (metrisk) 1330.00 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer.
Bredde (metrisk) 1330.00 mm
Højde (engelsk) 61,81 tommer.
Højde (metrisk) 1570.00 mm
Dybde (engelsk) 32,09 tommer.
Dybde (metrisk) 815.00 mm
Vægt (engelsk) 260.14 lb.
Vægt (metrisk) 118 kg