Få mere at vide
asecos™ Trommestativ med sump palle PE
Artikelnummer. 17846516 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
42 kg
49 kg
76 kg
97 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
17846516 97 kg
17806516 42 kg
17816516 49 kg
17816416 76 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17846516 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 13126
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tromlestativet med sump palle PE giver sikker opbevaring og påfyldningsopbevaring af vandfarlige stoffer af alle fareklasser.
  • Til opbevaring af syrer, alkalier og yderligere aggressive kemikalier
  • Sikker dispensering på grund af udhængende opsamlingsbeholder
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 47,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 180 L
Materiale Stål
Type Trommestativ
Længde (engelsk) 52,36 tommer.
Længde (metrisk) 1330.00 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer.
Bredde (metrisk) 1330.00 mm
Højde (engelsk) 61,81 tommer.
Højde (metrisk) 1570.00 mm
Dybde (engelsk) 45,98 tommer.
Dybde (metrisk) 1168.00 mm
Vægt (engelsk) 213.85 lb.
Vægt (metrisk) 97 kg