Få mere at vide
Buerkle™ Tromlepumpe til opløsningsmidler
Artikelnummer. 17669496 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
95 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
17669496 95 l/min.
1 options
Artikelnummer. 17669496 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 57630301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40290.00 DKK
    36323.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 3966.61 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tøndepumpe til letantændelige kulbrinter som ethanol, benzin, butanol, isopropanol, petroleum, methanol mv.
  • Motor 230 V
  • Pumperør lavet af rustfrit stål
  • Spændingsbalanceringskabel
  • Slange elektrisk ledende
  • 2 m opløsningsmiddelslange 3/4 in.
  • Pumpedyse af messing
  • PP tønde skruesamling
  • Leveringspumpehøjde 14 mWS, pumpekapacitet 95 LPM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 230 V
Flowhastighed 95 l/min.
Inkluderer 2 m opløsningsmiddelslange 3/4 in.; Messing pumpe dyse; PP tønde skruesamling
Pumpens rørlængde 100 cm
Modstandsegenskaber Opløsningsmidler
Type 41 mm rørdiameter
Certificeringer/compliance CE