Få mere at vide
Buerkle™ Tromlepumpe til koncentrerede syrer/alkalier
Artikelnummer. 17225146 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
80 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
17225146 80 l/min.
1 options
Artikelnummer. 17225146 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 57620200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35155.00 DKK
    31692.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 3462.03 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Tøndepumpe til meget aggressive syrer og baser, såsom svovlsyre, salpetersyre, flussyre, natriumhypoklorit osv.
  • Motor 230 V
  • PVDF pumperør
  • Gevindforbindelse 1 1/4 tommer med slangetilslutning 3/4 tommer.
  • 2 m speciel kemikalieslange 3/4 in.
  • PVDF pumpedyse
  • PP tønde skruesamling
  • Pumpehøjde 17 mWS, pumpekapacitet 80 L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Electric
Oversigt Tøndepumpe til meget aggressive syrer og baser
Spænding 230 V
Flowhastighed 80 l/min.
Pumpens rørlængde 100 cm Nedsænkningsdybde
Modstandsegenskaber Alkalis, Detergent, Weak Acid
Materiale PVDF
Produkttype Barrel Pump
Til brug med (udstyr) For containers up to 220 L