Få mere at vide
Buerkle™ Tromlepumpe til koncentrerede syrer/alkalier
Artikelnummer. 16605205 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
80 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
16605205 80 l/min.
1 options
Artikelnummer. 16605205 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 57620201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36915.00 DKK
    33282.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 3632.27 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tøndepumpe til meget aggressive syrer og baser, såsom svovlsyre, salpetersyre, flussyre, natriumhypoklorit osv.
  • Motor 230 V
  • PVDF pumperør
  • Gevindforbindelse 1 1/4 tommer med slangetilslutning 3/4 tommer.
  • 2 m speciel kemikalieslange 3/4 in.
  • PVDF pumpedyse
  • PP tønde skruesamling
  • Pumpehøjde 17 mWS, pumpekapacitet 80 LPM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Electric
Spænding 230 V
Flowhastighed 80 l/min.
Inkluderer Gevindforbindelse 1 1/4 in. med slangeforbindelse 3/4 in.; 2 m speciel kemikalieslange 3/4 in.; PVDF pumpe dyse; PP tønde skruesamling
Pumpens rørlængde 120 cm
Modstandsegenskaber Ikke egnet til saltsyre
Materiale PVDF
Produkttype Drum Pump
Til brug med (udstyr) Concentrated Acids/Alkalis, For containers up to ca. 220 liter
Til brug med (applikation) Koncentrerede syrer/alkalier