Få mere at vide
Buerkle™ Tromlepumpe til syrer og alkalier
Artikelnummer. 17137908 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
85 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
17137908 85 l/min.
1 options
Artikelnummer. 17137908 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 57620100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18680.00 DKK
    16841.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1838.35 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tøndepumpe til svagere syrer, såsom saltsyre, fosforsyre, chromsyre, batterisyre, citronsyre mv.
  • Motor 230 V
  • Pumpeslange PP, aksel Hastelloy C
  • Gevindforbindelse 1 1/4” med slangetilslutning 3/4”
  • 2 m PVC stofslange 3/4”
  • PP pumpe dyse
  • PP tønde skruesamling
  • Pumpehøjde 19 mWS, pumpekapacitet 85 L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Tromlepumpe til syrer og baser
Spænding 230 V
Flowhastighed 85 l/min.
Inkluderer PVC stofslange med PP pumpemundstykke
Pumpens rørlængde 100 cm Nedsænkningsdybde
Type Tønde pumpe
Materiale polypropylen (pumperør), Hastelloy C (aksel)