Få mere at vide
Drum Key, Supelco™
Artikelnummer. 15855180
Skift visning
Mængde:
1 U
Artikelnummer. Mængde
15855180 1 U
1 options
Artikelnummer. 15855180 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1088030001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
For use with containers with 2 in. and 3/4 in. screw caps
for opening and closing containers with 2\ and 3/4\ screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 U