Få mere at vide
Oakton™ Økonomi Hygrotermograf
Artikelnummer. 11708639 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Produkttype:
Rød tuschpen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11708639 Rød tuschpen Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11708639 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 0836880
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Brug disse erstatningspenne med Oakton™ Økonomi hygrotermografer.
  • Røde filtpenne
  • Sælges i pakker med seks
  • Til Oakton &handel; Økonomi Hygrotermograf
Tekniske data
Inkluderer 55 ark syvdages, kortpapir og et AA-batteri
Til brug med (applikation) Måling og registrering af både luftfugtighed og temperatur
Produkttype Rød tuschpen