Få mere at vide
MP Biomedicals Hurtigtest for misbrug - Phencyclidin teststrimel
Artikelnummer. 31454294 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Form:
Klar-til-brug (RTU)
Artikelnummer. Form
31454294 Klar-til-brug (RTU)
1 options
Artikelnummer. 31454294 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07RD7021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.02 DKK
    4.78 DKK / 1 tests
    Spare 0.24 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Phencyclidin Test Strip er en immunokromatografibaseret ét-trins in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Phencyclidine Teststrimmel er baseret på princippet om en specifik immunkemisk reaktion mellem antistoffer og antigen for at analysere bestemte forbindelser i menneskelig urinprøve. Testen afhænger af konkurrencen om det bindende antistof. Når lægemidlet er til stede i urinprøven, konkurrerer det med lægemiddelkonjugert om den begrænsede mængde antistoffarvekonjugat. Når mængden af lægemidlet er lig med eller større end grænsen, vil det forhindre bindingen af lægemiddelkonjugeret til antistoffet. Derfor vil en positiv urinprøve ikke vise et farvet bånd på testlinjen, hvilket indikerer et positivt resultat, mens tilstedeværelsen af et farvet bånd indikerer et negativt resultat. En kontrollinje er til stede i testvinduet for at fungere som proceduremæssig kontrol. Dette farvede bånd bør altid vises på kontrollinjezonen, hvis testenheden opbevares i god stand, og testen udføres korrekt.
  • CE-mærket
  • Tilpassede cut-off-værdier
  • Mere end 30 parametre: amfetamin, benzodiazepin, barbiturat, buprenorphin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, methadon, opiater, oxycodon, phencyclidin, THC, propoxyphen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, methylphenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, clonazepam, cotinin, alkohol
  • Den er designet til kvalitativ bestemmelse af Phencyclidin og metabolitter i humane urinprøver.
  • Til denne reference er parameteren og cutoff-værdien: Phencyclidin 25 ng/ml.
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter Phencyclidin (PCP)
Format Teststrimmel
Form Klar-til-brug (RTU)