Få mere at vide
MP Biomedicals Hurtigtest for misbrug - Metamfetamin Testkort
Artikelnummer. 31454308 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Form:
Klar-til-brug (RTU)
Artikelnummer. Form
31454308 Klar-til-brug (RTU)
1 options
Artikelnummer. 31454308 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07RD7006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    6.20 DKK / 1 tests
    Spare 643.80 DKK
    99% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Methamphetamine Test Card er en immunokromatografibaseret ét-trins in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Methamphetamine Test Card er baseret på princippet om en specifik immunkemisk reaktion mellem antistoffer og antigen for at analysere bestemte forbindelser i menneskets urinprøve. Testen afhænger af konkurrencen om det bindende antistof. Når lægemidlet er til stede i urinprøven, konkurrerer det med lægemiddelkonjugert om den begrænsede mængde antistoffarvekonjugat. Når mængden af lægemidlet er lig med eller større end grænsen, vil det forhindre bindingen af lægemiddelkonjugeret til antistoffet. Derfor vil en positiv urinprøve ikke vise et farvet bånd på testlinjen, hvilket indikerer et positivt resultat, mens tilstedeværelsen af et farvet bånd indikerer et negativt resultat. En kontrollinje er til stede i testvinduet for at fungere som proceduremæssig kontrol. Dette farvede bånd bør altid vises på kontrollinjezonen, hvis testenheden opbevares i god stand, og testen udføres korrekt.
  • CE-mærket
  • Tilpassede cut-off-værdier
  • Mere end 30 parametre: amfetamin, benzodiazepin, barbiturat, buprenorphin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, methadon, opiater, oxycodon, phencyclidin, THC, propoxyphen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, methylphenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, clonazepam, cotinin, alkohol
  • Den er designet til kvalitativ bestemmelse af metamfetamin og metabolitter i menneskelige urinprøver.
  • Til denne reference er parameteren og cut-off-værdien: Metamfetamin 1000 ng/ml.
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter Metamfetamin (mAMP)
Format Testkort
Form Klar-til-brug (RTU)