Beskrivelse
Drug of Abuse Rapid Test - Fentanyl Test Card er baseret på princippet om specifik immunkemisk reaktion mellem antistoffer og antigen for at analysere bestemte forbindelser i menneskelig urinprøve. Testen afhænger af konkurrencen om det bindende antistof. Når lægemidlet er til stede i urinprøven, konkurrerer det med lægemiddelkonjugert om den begrænsede mængde antistoffarvekonjugat. Når mængden af lægemidlet er lig med eller større end grænsen, vil det forhindre bindingen af lægemiddelkonjugeret til antistoffet. Derfor vil en positiv urinprøve ikke vise et farvet bånd på testlinjen, hvilket indikerer et positivt resultat, mens tilstedeværelsen af et farvet bånd indikerer et negativt resultat. En kontrollinje er til stede i testvinduet for at fungere som proceduremæssig kontrol. Dette farvede bånd bør altid vises på kontrollinjezonen, hvis testenheden opbevares i god stand, og testen udføres korrekt.
- CE-mærket
- Tilpassede cut-off-værdier
- Mere end 30 parametre: amfetamin, benzodiazepin, barbiturat, buprenorphin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, methadon, opiater, oxycodon, phencyclidin, THC, propoxyphen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, methylphenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, clonazepam, cotinin, alkohol
- Den er designet til kvalitativ bestemmelse af Fentanyl og metabolitter i menneskelige urinprøver.
- For denne reference er parameteren og grænseværdien: Fentanyl 10 ng/ml.
Tekniske data
Spezifikation
| CE-mærke | Selvudnævnt |
| Clia kompleksitet | Ikke relevant |
| Detekterbare analytter | Fentanyl (FEN) |
| Format | Testkort |
| Form | Klar-til-brug (RTU) |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.