Få mere at vide
MP Biomedicals Drug of Abuse Rapid Test - Dip Card 7 parametre (AMP1000/BUP10/BZD300/COC300/MTD300/OPI300/THC50)
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
Drug of Abuse Rapid Test - Dip Card er baseret på princippet om en specifik immunokemisk reaktion mellem antistoffer og antigen for at analysere bestemte forbindelser i menneskets urinprøve. Testen afhænger af konkurrencen om det bindende antistof. Når lægemidlet er til stede i urinprøven, konkurrerer det med lægemiddelkonjugert om den begrænsede mængde antistoffarvekonjugat. Når mængden af lægemidlet er lig med eller større end grænsen, vil det forhindre bindingen af lægemiddelkonjugeret til antistoffet. Derfor vil en positiv urinprøve ikke vise et farvet bånd på testlinjen, hvilket indikerer et positivt resultat, mens tilstedeværelsen af et farvet bånd indikerer et negativt resultat. En kontrollinje er til stede i testvinduet for at fungere som proceduremæssig kontrol. Dette farvede bånd bør altid vises på kontrollinjezonen, hvis testenheden opbevares i god stand, og testen udføres korrekt.
- CE-mærket
- Den er designet til kvalitativ bestemmelse af lægemiddelstoffer og metabolitter i menneskelige urinprøver
- Skræddersyede tests med tilpassede kombinationer
- Mere end 30 parametre: amfetamin, benzodiazepin, barbiturat, buprenorphin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxycodon, pencyclidin, THC, propoxyphen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, methylphenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, clonazepam, cotinin, alkohol
- Forfalskningsparametre: oxidanter, blegemiddel, pyridiniumchlorochromat, nitrit, kreatinin, pH og specifik vægt
- For denne reference er parametrene og cutoff-værdierne: Amfetamin 1000 ng/ml, Benzodiazepin 300 ng/ml, Buprenorphin 10 ng/ml, Metadon 300 ng/ml, Kokain 300 ng/ml, Opiater 300 ng/ml, THC 50 ng/ml.
Tekniske data
Tekniske data
| CE-mærke | Selvudnævnt |
| Clia kompleksitet | Ikke relevant |
| Detekterbare analytter | Amphetamine (AMP), Benzodiazepines (BZO), Buprenorphine (BUP), Methadone (MTD), Cocaine (COC), Opiates (OPI), Cannabinoider (THC) |
| Form | Klar-til-brug (RTU) |