Få mere at vide
MP Biomedicals Hurtigtest for misbrug - Dip Card 4 parametre (BUP10/BZD300/MTD300/OPI300)
Artikelnummer. 31454327 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Form:
Klar-til-brug (RTU)
Artikelnummer. Form
31454327 Klar-til-brug (RTU)
1 options
Artikelnummer. 31454327 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07RD706321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.10 DKK
    13.43 DKK / 1 tests
    Spare 0.67 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Drug of Abuse Rapid Test - Dip Card 4-parametrene er en immunokromatografibaseret ét-trins in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Dip Card er baseret på princippet om en specifik immunokemisk reaktion mellem antistoffer og antigen for at analysere bestemte forbindelser i menneskets urinprøve. Testen afhænger af konkurrencen om det bindende antistof. Når lægemidlet er til stede i urinprøven, konkurrerer det med lægemiddelkonjugert om den begrænsede mængde antistoffarvekonjugat. Når mængden af lægemidlet er lig med eller større end grænsen, vil det forhindre bindingen af lægemiddelkonjugeret til antistoffet. Derfor vil en positiv urinprøve ikke vise et farvet bånd på testlinjen, hvilket indikerer et positivt resultat, mens tilstedeværelsen af et farvet bånd indikerer et negativt resultat. En kontrollinje er til stede i testvinduet for at fungere som proceduremæssig kontrol. Dette farvede bånd bør altid vises på kontrollinjezonen, hvis testenheden opbevares i god stand, og testen udføres korrekt.
  • CE-mærket
  • Den er designet til kvalitativ bestemmelse af lægemiddelstoffer og metabolitter i menneskelige urinprøver
  • Skræddersyede tests med tilpassede kombinationer
  • Mere end 30 parametre: amfetamin, benzodiazepin, barbiturat, buprenorphin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxycodon, pencyclidin, THC, propoxyphen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, methylphenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, clonazepam, cotinin, alkohol
  • Forfalskningsparametre: oxidanter, blegemiddel, pyridiniumchlorochromat, nitrit, kreatinin, pH og specifik vægt
  • For denne reference er parametrene og cutoff-værdierne: Buprenorphin 10 ng/ml, Benzodiazepin 300 ng/ml, Metadon 300 ng/ml, Kokain 300 ng/ml
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter Buprenorphin (BUP), Benzodiazepiner (BZO), Metadon (MTD), Kokain (COC)
Form Klar-til-brug (RTU)