Få mere at vide
MP Biomedicals Drug of Abuse Rapid Test - Cup 10 parametre (AMP1000/BUP10/BZD300/COC300/K2-SPICE50/M-AMP1000/OPI300/TCA1000/THC50/CREA)
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
Drug of Abuse Rapid Test - Cup er baseret på princippet om en specifik immunkemisk reaktion mellem antistoffer og antigen for at analysere bestemte forbindelser i menneskets urinprøve. Testen afhænger af konkurrencen om det bindende antistof. Når lægemidlet er til stede i urinprøven, konkurrerer det med lægemiddelkonjugert om den begrænsede mængde antistoffarvekonjugat. Når mængden af lægemidlet er lig med eller større end grænsen, vil det forhindre bindingen af lægemiddelkonjugeret til antistoffet. Derfor vil en positiv urinprøve ikke vise et farvet bånd på testlinjen, hvilket indikerer et positivt resultat, mens tilstedeværelsen af et farvet bånd indikerer et negativt resultat. En kontrollinje er til stede i testvinduet for at fungere som proceduremæssig kontrol. Dette farvede bånd bør altid vises på kontrollinjezonen, hvis testenheden opbevares i god stand, og testen udføres korrekt.
- CE-mærket
- Stofpåvisning i menneskelig urinprøve
- Skræddersyede tests med tilpassede kombinationer
- Mere end 30 parametre: amfetamin, benzodiazepin, barbiturat, buprenorphin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, methadon, opiater, oxycodon, pencyclidin, THC, propoxyphen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, methylphenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, clonazepam, cotinin, alkohol Forfalskningsparametre: oxidanter, blegemiddel, pyridiniumchlorochromat, nitrit, kreatinin, pH og specifik vægt
- For denne reference er parametrene og cutoff-værdierne: Amfetamin 1000 ng/ml, Buprenorphin 10 ng/ml, Benzodiazepin 300 ng/ml, Kokain 300 ng/ml, syntetisk cannabis K2 50 ng/ml, Metamfetamin 1000 ng/ml, Opiat 300 ng/ml, Tricyklisk antidepressiv 1000 ng/ml, THC 50 ng/ml og kreatinin.
Tekniske data
Tekniske data
| CE-mærke | Selvudnævnt |
| Clia kompleksitet | Ikke relevant |
| Detekterbare analytter | Amphetamine (AMP), Buprenorphine (BUP), Benzodiazepines (BZO), Cocaine (COC), Synthetic Marijuana (K2), Methamphetamine (mAMP), Opiates (OPI), Tricyclic Antidepressants (TCA), Cannabinoider (THC), Creatinine, Cannabinoider (THC) |
| Form | Klar-til-brug (RTU) |