Få mere at vide
MP Biomedicals Hurtigtest for misbrug - Clonazepam teststrimel
Artikelnummer. 31454288 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Form:
Klar-til-brug (RTU)
Artikelnummer. Form
31454288 Klar-til-brug (RTU)
1 options
Artikelnummer. 31454288 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07RD4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.94 DKK
    12.32 DKK / 1 tests
    Spare 0.62 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Clonazepam Test Strip er en immunokromatografibaseret ét-trins in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Clonazepam Test Strip er baseret på princippet om en specifik immunkemisk reaktion mellem antistoffer og antigen for at analysere bestemte forbindelser i menneskets urinprøve. Testen afhænger af konkurrencen om det bindende antistof. Når lægemidlet er til stede i urinprøven, konkurrerer det med lægemiddelkonjugert om den begrænsede mængde antistoffarvekonjugat. Når mængden af lægemidlet er lig med eller større end grænsen, vil det forhindre bindingen af lægemiddelkonjugeret til antistoffet. Derfor vil en positiv urinprøve ikke vise et farvet bånd på testlinjen, hvilket indikerer et positivt resultat, mens tilstedeværelsen af et farvet bånd indikerer et negativt resultat. En kontrollinje er til stede i testvinduet for at fungere som proceduremæssig kontrol. Dette farvede bånd bør altid vises på kontrollinjezonen, hvis testenheden opbevares i god stand, og testen udføres korrekt.
  • CE-mærket
  • Tilpassede cut-off-værdier
  • Mere end 30 parametre: amfetamin, benzodiazepin, barbiturat, buprenorphin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, methadon, opiater, oxycodon, phencyclidin, THC, propoxyphen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, methylphenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, clonazepam, cotinin, alkohol
  • Den er designet til kvalitativ bestemmelse af Clonazepam og metabolitter i menneskelige urinprøver.
  • For denne reference er parameteren og cutoff-værdien: Clonazepam 300 ng/ml.
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter Clonazepam
Format Teststrimmel
Form Klar-til-brug (RTU)