Få mere at vide
MP Biomedicals Drug of Abuse Rapid Test - Barbiturat Testkort
Artikelnummer. 31454319 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Form:
Klar-til-brug (RTU)
Artikelnummer. Form
31454319 Klar-til-brug (RTU)
1 options
Artikelnummer. 31454319 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07RD7016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.81 DKK
    6.49 DKK / 1 tests
    Spare 0.32 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Barbiturat Test Card er en immunkromatografibaseret ét-trins in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Barbiturat Test Card er baseret på princippet om en specifik immunkemisk reaktion mellem antistoffer og antigen for at analysere bestemte forbindelser i menneskets urinprøve. Testen afhænger af konkurrencen om det bindende antistof. Når lægemidlet er til stede i urinprøven, konkurrerer det med lægemiddelkonjugert om den begrænsede mængde antistoffarvekonjugat. Når mængden af lægemidlet er lig med eller større end grænsen, vil det forhindre bindingen af lægemiddelkonjugeret til antistoffet. Derfor vil en positiv urinprøve ikke vise et farvet bånd på testlinjen, hvilket indikerer et positivt resultat, mens tilstedeværelsen af et farvet bånd indikerer et negativt resultat. En kontrollinje er til stede i testvinduet for at fungere som proceduremæssig kontrol. Dette farvede bånd bør altid vises på kontrollinjezonen, hvis testenheden opbevares i god stand, og testen udføres korrekt.
  • CE-mærket
  • Tilpassede cut-off-værdier
  • Mere end 30 parametre: amfetamin, benzodiazepin, barbiturat, buprenorphin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, methadon, opiater, oxycodon, phencyclidin, THC, propoxyphen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, methylphenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, clonazepam, cotinin, alkohol
  • Den er designet til kvalitativ bestemmelse af barbiturater og metabolitter i menneskelige urinprøver.
  • Til denne reference er parameteren og cutoff-værdien: Barbiturat 300 ng/ml.
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter Barbiturater (BAR)
Format Testkort
Form Klar-til-brug (RTU)