Få mere at vide
MP Biomedicals Hurtigtest for misbrug - Alkoholteststrimle
Artikelnummer. 31454303 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Form:
Klar-til-brug (RTU)
Artikelnummer. Form
31454303 Klar-til-brug (RTU)
1 options
Artikelnummer. 31454303 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07RD4013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 DKK
    18.21 DKK / 1 tests
    Spare 1881.79 DKK
    99% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Alkohol Test Strip er en immunokromatografibaseret ét-trins in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Alcohol Test Strip er baseret på den høje specificitet af alkoholoxidase (AlOx) for ethylalkohol i nærvær af peroxidase og enzymsubstrat såsom tetramethylbenzidin (TMB). Den karakteristiske farve på den reaktive pude kunne observeres på under 20 sekunder efter, at urinprøverne er migreret over reaktionspuden, med ethylalkoholkoncentrationen over 0,04%. Det skal påpeges, at andre alkoholer som methyl, propanyl og allylalkohol vil udvikle samme farve på den reaktive pude. Disse alkoholer findes dog normalt ikke i urinen.
  • CE-mærket
  • Den er designet til kvalitativ bestemmelse af alkohol i menneskelige urinprøver.
  • For denne reference er parameteren og cut-off-værdien: Alkohol 40 mg/dL.
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter Alkohol
Format Teststrimmel
Form Klar-til-brug (RTU)