Få mere at vide
Droxidopa, Mikromol™
Artikelnummer. 17953446
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17953446 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17953446 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3786.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Droxidopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-threo-Droxidopa
CAS 23651-95-8
Analyt- eller komponentnavne L-threo-Droxidopa
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H11 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym L-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, (βR)-, L-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, threo-, Serine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, L-threo- (8CI), (βR)-β,3-Dihydroxy-L-tyrosine, (-)-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, (2S,3R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, DOPS, Droxidopa, L-DOPS, L-Threodops, L-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, L-threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine, L-threo-DOPS, L-threo-β-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine, Northera, SM 5688, threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-serine, threo-Dopaserine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1
SMIL N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 213.0637 g/mol