Få mere at vide
Droxicam, TRC
Artikelnummer. 30138688
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138688 1 g
30134068 500 mg
30007466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6898801G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90101-16-9
Molekylær formel C16 H11 N3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 357.34
Synonym 2H,5H-1,3-Oxazino[5,6-c][1,2]benzothiazine-2,4(3H)-dione, 5-methyl-3-(2-pyridinyl)-, 6,6-dioxide, Dobenam, Droxar, Droxicam, E 3128, E 318, Ombolan
IUPAC navn 5-methyl-6,6-dioxo-3-pyridin-2-yl-[1,3]oxazino[5,6-c][1,2]benzothiazine-2,4-dione
SMIL CN1C2=C(OC(=O)N(C2=O)c3ccccn3)c4ccccc4S1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Droxicam
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H11N3O5S/c1-18-13-14(10-6-2-3-7-11(10)25(18,22)23)24-16(21)19(15(13)20)12-8-4-5-9-17-12/h2-9H,1H3
Formel vægt 357.0419