Få mere at vide
Drotaveraldine, TRC
Artikelnummer. 17952095
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952095 100 mg
17950855 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD689670100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54088-62-9
Molekylær formel C24H29NO5
Molekylvægt (g/mol) 411.49
Synonym Methanone, (6,7-diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)-, (6,7-Diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)methanone, Dihydroperparaldine, Drotaveraldine
SMIL CCOc1ccc(cc1OCC)C(=O)C2=NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23
Specifications
Kemisk navn eller materiale Drotaveraldine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-5-27-19-10-9-17(14-20(19)28-6-2)24(26)23-18-15-22(30-8-4)21(29-7-3)13-16(18)11-12-25-23/h9-10,13-15H,5-8,11-12H2,1-4H3
Formel vægt 411.2046
Procent renhed >95%