missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Drostanolone Enanthate, TRC

Artikelnummer. 30378484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378484 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD689598250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Drostanolone enanthate
CAS 13425-31-5
Molekylær formel C27H44O3
Mængde 250 mg
Synonym Androstan-3-one, 2-methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (2α,5α,17β)- (9CI), 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-2α-methyl-, heptanoate (8CI), Heptanoic acid, ester with 17β-hydroxy-2α-methyl-5α-androstan-3-one, 2α-Methyldihydrotestosterone enanthate
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-5-6-7-8-9-25(29)30-24-13-12-21-20-11-10-19-16-23(28)18(2)17-27(19,4)22(20)14-15-26(21,24)3/h18-22,24H,5-17H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,24+,26+,27+/m1/s1
SMIL CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)[C@H](C)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Molekylvægt (g/mol) 416.6
Formel vægt 416.6365
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.