Få mere at vide
Drospirenone-d4, TRC
Artikelnummer. 30387996
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30387996 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30387996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD68950325MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Drospirenone-d4
CAS 2376035-94-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24H26D4O3
Mængde 25 mg
Synonym 6β,7β,15β,16β-Dimethylene-3-oxo-4-androstene-[17(β-1’)-spiro-5’]perhydrofuran- 2’-one-d4, Dihydrospirorenone-d4, Drospirenona-d4, ZK 30595-d4
InChI formel InChI=1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1/i5D2,8D2
SMIL O=C1O[C@]2(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])[C@@]3(C)CC[C@@]4([H])[C@@]([C@]3([H])[C@H]5[C@@H]2C5)([H])[C@@H]6[C@@H](C6)C7=CC(CC[C@@]74C)=O
Molekylvægt (g/mol) 370.52
Formel vægt 370.2446
Procent renhed >95