Få mere at vide
Drospirenone Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Drospirenone Acid Sodium Salt |
| CAS | 1393356-37-0 |
| Molekylær formel | C24H31NaO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [6R-(6alpha,7alpha,8beta,9alpha,10beta,13beta,14alpha,15beta,16beta,17beta)]-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21-Hexadecahydro-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17-propanoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4.Na/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23,28)8-5-19(26)27;/h9,13-16,18,20-21,28H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]5(O)CCC(=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.49 |
| Formel vægt | 406.212 |