Få mere at vide
Fisherbrand™ Drosophila produkter, BuzzPlugs™ Hætteglas og flaskelukninger
Artikelnummer. 10346221 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
2,5 cm smalle hætteglas med plastskal
2,8 cm brede hætteglas med plastskal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10346221 2,5 cm smalle hætteglas med plastskal -
10550152 2,8 cm brede hætteglas med plastskal Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346221
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-udskillende, tæt væv af ugiftigt celluloseacetat minimerer fordampning, holder maden frisk længere
  • Overlegen barriere mod mideangreb
  • Præcis pasform med smal 0,9 tommer. (25 mm) eller bred 1,1 tommer. (28,5 mm) dia. plastik skal hætteglas eller standard (≈ 24 mm dia.) hætteglas eller plastikflasker
  • Strækker sig, men bevarer en tæt pasform efter gentagen fjernelse og lukning
  • Flad overflade accepterer markeringspen
Tekniske data
Til brug med (applikation) Minimerer fordampning, holder mad frisk længere
Til brug med (udstyr) 2,5 cm smalle hætteglas med plastskal
Inkluderer Overlegen barriere
Mængde 1000 sag
Materiale Celluloseacetat
Type BuzzPlugs Flaske lukning