Få mere at vide
Heinz Herenz Drosophila Kulturrør
Beskrivelse
- Drosophila kulturrør
- PS
- Cylindrisk
- Klarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Produkttype | Reagensglas til dyrkning |
| Vis mere |