Få mere at vide
Fisherbrand™ Drosophila flasker
Artikelnummer. p-33481 Shop alle Fisherbrand produkter
Bund form:
Rund
Kapacitet (engelsk):
6 oz.
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. 10590143
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bred base/smal topdesign forhindrer fluemel i at falde ud, når flasken vendes på hovedet
Drosophila-flasker fås i transparent, autoklaverbar polypropylen og ikke-autoklaverbar polyethylen. Flaskeåbningerne er designet til at acceptere standard papirlåg, skumpropper, bomuldskugler og Buzz Plugs.
Flasker med rund bund
  • Polypropylen
  • Engangsbrug eller autoklav til genbrug
Firkantede flasker
  • Fås i polypropylen eller polyethylen
  • Polypropylen giver god gennemsigtighed og kan autoklaveres til genbrug eller bortskaffes efter engangsbrug
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Rund
Kapacitet (engelsk) 6 oz.
Kapacitet (metrisk) 177 mL
Farve Klarhed
Diameter (engelsk) Ydre 2,36 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Til brug med (applikation) Lige vægdesign minimerer forskydning af mad, giver mere effektiv reol, påfyldning og tilstopning
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 103 mm
Materiale Polypropylen
Type Lagerflaske