Få mere at vide
Dropropizine N-Oxide, Mikromol
Beskrivelse
Dropropizine N-Oxide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Dropropizine N-Oxide |
| CAS | 152323-00-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | D,L-Dropropizine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (±)-, 1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (±)-, Dropropizine N-Oxide, (±)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol N-Oxide, (±)-3-(1-Oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCC(O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2 |
| Vis mere |