Få mere at vide
Dropropizine N-Oxide, Mikromol
Artikelnummer. 30459243
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30459243 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30459243 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1017.010025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dropropizine N-Oxide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-Dropropizine N-Oxide
CAS 152323-00-7
Analyt- eller komponentnavne D,L-Dropropizine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (±)-, 1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (±)-, Dropropizine N-Oxide, (±)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol N-Oxide, (±)-3-(1-Oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
Løsningstype Neat
SMIL OCC(O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2
IUPAC navn 3-(1-oxido-4-phenylpiperazin-1-ium-1-yl)propane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 252.1474 g/mol