Få mere at vide
Dropropizine, Mikromol™
Description
Dropropizine
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dropropizine |
| CAS | 17692-31-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dropropizine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Dropropizine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2 |
| SMIL | OCC(O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol |
| Show More |