Få mere at vide
BRAND™ Dropper pipette
Artikelnummer. 10122111 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10122111 1.8 mL Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 10122111 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 125400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 DKK
    848.64 DKK / Pakke med 250
    Spare 1221.36 DKK
    59% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Lavdensitets polyethylen (LDPE) konstruktion. Integreret pipetteringspære giver kontrol over fald.
  • Low Density Polyethylen (LDPE) konstruktion
  • Inkluderer integreret pipetteringspære
  • Kapacitet: 1,8 ml
  • Længde: 98mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale LDPE
Inkluderer Integreret pipetteringspære
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Længde (metrisk) 98 mm
Type Dropper pipette