Få mere at vide
Digi-Sense Type-T faldende/magnetisk sonde mini-konnektor, blotlagt 10 fod. SS fletkabel
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Fastgøres nemt til enhver jernholdig overflade∣Ideel til langtidsinstallation.
- Magnetstyrken er 15 lb. max.
- Svartid: 1,25 sekunder eller mere.
- Hver sonde leveres med farvekodet ANSI snoede kabler eller stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
- Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden vurderes højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Analyse tid | ≥1,25 sek. |
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +260 °C |
| Type | Termoelement sonde |
| Til brug med (applikation) | Ideel til langtidsinstallation |
| Temperatur (engelsk) | -328 °F til +500 °F |
| Længde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 38.1 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?