Få mere at vide
Witeg™ Droppende tragt
Description
- Sænkning af skorstene, i henhold til DIN 12567
- Cylindrisk
- Trykudligningsrør
- Uddannet
- ST-stophane
- Skrue-gevinds fastholdelsesmøtrik
- Borosilikatglaskonstruktion
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Certificeringer/compliance | BS ISO 4800: 1998 |
| Uddannet | Ja |
| Inkluderer | Skruegevind-forhængsmøtrik |
| Gradueringer | 5 mL |
| Fællesnummer | 14/23 |
| Stophane | Ja, PTFE |
| Produkttype | Droppende tragt |