Få mere at vide
Witeg™ Droppende tragt
Beskrivelse
- Sænkning af skorstene, i henhold til DIN 12567
- Cylindrisk
- Trykudligningsrør
- Uddannet
- ST-stophane
- Skrue-gevinds fastholdelsesmøtrik
- Borosilikatglaskonstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN 12567 |
| Uddannet | Ja |
| Inkluderer | Skruegevind-forhængsmøtrik |
| Gradueringer | 1 mL |
| Fællesnummer | 29/32 |
| Stophane | Ja |
| Produkttype | Droppende tragt |