Få mere at vide
Witeg™ Nedsænkning af tragten med trykudligning
Beskrivelse
- Trykudligning.
- Færdiguddannet.
- Pakke: 2 stykker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Glas |
| Oversigt | Trykudligning |
| Uddannet | Ja |
| Inkluderer | Drypmundstykke. |
| Gradueringer | 2mL |
| Stophane | ST 29/32 |