Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Nedkastningstragt, konisk, med PTFE-stik
Artikelnummer. p-7116294
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 11886184
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04473702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Dråbetragt, konisk, med PTFE-prop anvendes til overførsel af væsker. Tragten er forsynet med en stophane, som gør det muligt at styre flowet.
  • Konisk form med NS ærme og NS kerne
  • Med PTFE stik
  • Med gevindventilbeskyttelse
  • Borosilikatglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Porestørrelse 2,5 mm boring
Stopmateriale PTFE