Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Nedkastningstragt, konisk, med PTFE-stik
Artikelnummer. 11886184
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1000 ml
2000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11886184 100 ml
11826214 1000 ml
11896144 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11886184 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04473702
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Dråbetragt, konisk, med PTFE-prop anvendes til overførsel af væsker. Tragten er forsynet med en stophane, som gør det muligt at styre flowet.
  • Konisk form med NS ærme og NS kerne
  • Med PTFE stik
  • Med gevindventilbeskyttelse
  • Borosilikatglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Porestørrelse 2,5 mm boring
Stopmateriale PTFE