Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Nedkastningstragt, konisk, med PTFE-stik
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1000 ml
2000 ml
Beskrivelse
- Konisk form med NS ærme og NS kerne
- Med PTFE stik
- Med gevindventilbeskyttelse
- Borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Porestørrelse | 6,0 mm boring |
| Stopmateriale | PTFE |