Få mere at vide
BRAND™ Ravfarvede flasker med pipette
Artikelnummer. p-8010057 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10324901
Brand: BRAND™ 124529
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Soda-lime glaskonstruktion. Den udskiftelige jordforbindelsesprop har en integreret droppipette med gummipære.
  • Amber soda-lime glaskonstruktion
  • Inkluderer droppepipette og gummipære
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Ravgul
Materiale Soda lime glas
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 130 mm
Lukningsmateriale Gummi
Diameter (metrisk) 45 mm
Lukketype Jordforbindelsesprop med gummipære