Få mere at vide
BRAND™ Ravfarvede flasker med pipette
Artikelnummer. 10599341 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10599341 100 mL Hver
10324901 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599341 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 124539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 DKK
    135.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.55 DKK
    1% Slukket
På lager
Soda-lime glaskonstruktion. Den udskiftelige jordforbindelsesprop har en integreret droppipette med gummipære.
  • Amber soda-lime glaskonstruktion
  • Inkluderer droppepipette og gummipære
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Ravgul
Materiale Soda lime glas
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 150 mm
Lukningsmateriale Gummi
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Jordforbindelsesprop med gummipære