Få mere at vide
DWK Life Sciences Droppeflaske, rav, soda-kalkglas, leveres med slebet pipette, komplet med gummisutter
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Dråbeflasker er velegnede til væsker, der skal dispenseres i små mængder, især dråbe for dråbe. Ravfarvet glasflaske giver beskyttelse mod lys til lysfølsomme reagenser. Leveres med gummipatte og klarslebet, sammenføjet droppipette. Erstatningspipetter af klart glas og patter af naturgummi er tilgængelige.
- Ravfarvet glasflaske giver beskyttelse mod lys til lysfølsomme reagenser
- Klar glaspipette med standard slebet samling
- Tæt lukning på grund af standard konisk jordforbindelse
- Naturgummisutter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Oversigt | Fra borosilikat 3.3 |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og dispensering af lysfølsomme væsker og reagenser |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |