Få mere at vide
DWK Life Sciences Droppeflaske, rav, soda-kalkglas, leveres med slebet pipette, komplet med gummisutter
Artikelnummer. 12621340 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12621340 100 mL Pakke med 10
11756958 50 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12621340 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 232702461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1339.07 DKK
    968.01 DKK / Pakke med 10
    Spare 371.06 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Droppe flaske rav soda lime glas.
Dråbeflasker er velegnede til væsker, der skal dispenseres i små mængder, især dråbe for dråbe. Ravfarvet glasflaske giver beskyttelse mod lys til lysfølsomme reagenser. Leveres med gummipatte og klarslebet, sammenføjet droppipette. Erstatningspipetter af klart glas og patter af naturgummi er tilgængelige.
  • Ravfarvet glasflaske giver beskyttelse mod lys til lysfølsomme reagenser
  • Klar glaspipette med standard slebet samling
  • Tæt lukning på grund af standard konisk jordforbindelse
  • Naturgummisutter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Oversigt Fra borosilikat 3.3
Til brug med (applikation) Opbevaring og dispensering af lysfølsomme væsker og reagenser
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres