Få mere at vide
DWK Life Sciences Droppeflaske, rav, soda-kalkglas, leveres med slebet pipette, komplet med gummisutter
Artikelnummer. 11756958 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11756958 50 mL Pakke med 10
12621340 100 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11756958 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 232701765
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Droppe flaske rav soda lime glas.
Dråbeflasker er velegnede til væsker, der skal dispenseres i små mængder, især dråbe for dråbe. Ravfarvet glasflaske giver beskyttelse mod lys til lysfølsomme reagenser. Leveres med gummipatte og klarslebet, sammenføjet droppipette. Erstatningspipetter af klart glas og patter af naturgummi er tilgængelige.
  • Ravfarvet glasflaske giver beskyttelse mod lys til lysfølsomme reagenser
  • Klar glaspipette med standard slebet samling
  • Tæt lukning på grund af standard konisk jordforbindelse
  • Naturgummisutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Oversigt Fra borosilikat 3.3
Til brug med (applikation) Opbevaring og dispensering af lysfølsomme væsker og reagenser
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres