Få mere at vide
Buerkle™ Dropper Cap med Captive Cap til Buerkle Dropper flasker
Shop alle Bürkle produkter
Trådstørrelse (metrisk):
30 mm
Beskrivelse
- Til flasker med gevinddiameter 18 mm
- Skær dråbespidsen af før første brug
- Kan genlukkes ved hjælp af den medfølgende hætte
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemsigtig hvid |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | 30 mm |
| Halsfinish | 30 mm |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til flasker med 18 mm gevinddiameter |