Få mere at vide
Kautex™ Dropper Cap& Mundstykke, LPDE-flaske med smal hals
Beskrivelse
- Farve: Naturlig
- LPDE
- Dropper inkluderer dyse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Inkluderer | Dyse |
| Trådstørrelse (metrisk) | 00 mm |
| Halsfinish | 00 mm |
| Til brug med (udstyr) | 1000/2000 ml flaske |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |
| Produkttype | Dropper Cap |