Få mere at vide
Kautex™ Dropper Cap& Mundstykke, LPDE-flaske med smal hals
Artikelnummer. 10199230
Til brug med (udstyr):
10/20/30 ml flaske
1000/2000 ml flaske
50/100/200 ml flaske
500 ml flaske
Diameter (metrisk):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10199230
Brand: Kautex™ 2000072100
Top af dine smalhalsede LDPE-flasker med Kautex™ Dropper Cap& Mundstykke til LPDE-flasker med smal hals. Lukninger og flasker er pakket sammen som én enhed for at forenkle bestilling
  • Farve: Naturlig
  • LPDE
  • Dropper inkluderer dyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Inkluderer Dyse
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Produkttype Dropper Cap
Til brug med (udstyr) 500 ml flaske
Diameter (metrisk) 25 mm