missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dropout Base med Agar
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
DOBA; Vægt: 227 g; Format: Pulver
Beskrivelse
- DOBA giver mulighed for fremstilling af et brugerdefineret syntetisk defineret gærmedie og inkluderer en komplet gærnitrogenbase (YNB) sammensat af buffersalte, vitaminer og sporstoffer, en kulstofkilde og agar.
- DOBA er en komplet gærnitrogenbase med en kulstofkilde og agar. Et komplet suppleret syntetisk defineret medium fremstilles nemt ved at blande DOBA og CSM , en komplet tilskudsblanding indeholdende aminosyrer, adenin og uracil.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 43.7 g/L |
| Form | Pulver |
| Grad | Molekylær biologi Certified™ |
| Medietype | Yeast Dropout Base (DOB) |
| Formulering | Nitrogenkilder: Ammoniumsulfat 5 g Kulstofkilde: Dextrose 20 g Vitaminer: Biotin 0,002 mg; Calciumpantothenat 0,4 mg; Folinsyre 0,002 mg; Inositol 2 mg; Niacin 0,4 mg; P-aminobenzoesyre 0,2 mg; Pyridoxinhydrochlorid 0,4 mg; Riboflavin 0,2 mg; Thiaminhydrochlorid 0,4 mg Sporstoffer: Borsyre 0,5 mg; kobbersulfat 0,04 mg; Kaliumiodid 0,1 mg; Ferrichlorid 0,2 mg; Mangansulfat 0,4 mg; Natriummolybdat 0,2 mg; Zinksulfat 0,4 mg Salte: Kaliumfosfat; Monobasisk 1000 mg; Magnesiumsulfat 500 mg; Natriumchlorid 100 mg; Calciumchlorid 100 mg Agar 17 g |
| pH | 6,0± 0,3 |
| Vægt (metrisk) | 227 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion