Få mere at vide
Droperidol N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Droperidol N-Oxide |
| CAS | 466118-75-2 |
| Molekylær formel | C22H22FN3O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(1-(4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22FN3O3/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-26(29)14-11-18(12-15-26)25-20-5-2-1-4-19(20)24-22(25)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28) |
| SMIL | [O-][N+]1(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CCC(=CC1)N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.43 |
| Formel vægt | 395.1645 |