Få mere at vide
Droperidol, Mikromol™
Artikelnummer. 17952766
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17952766 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17952766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0138.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Droperidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Droperidol
CAS 548-73-2
Analyt- eller komponentnavne Droperidol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H22 F N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Droperidol, 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
InChI formel InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
IUPAC navn 3-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 379.43
Mængde 250 mg
Formel vægt 379.1696 g/mol