Få mere at vide
Droperidol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457949
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457949 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457949 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0138.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Droperidol
CAS 548-73-2
Analyt- eller komponentnavne Droperidol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H22 F N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Droperidol, 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
InChI formel InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
Løsningstype Neat
SMIL Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
IUPAC navn 3-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 379.43
Mængde 10 mg
Formel vægt 379.1696 g/mol